364517
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, H-(L)-Trp-OMe hydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +18°, c = 5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
218-220 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Application
- Oxamoyl derivatives of N-(2-aminobenzoyl)-L-tryptophan (dipeptides) by acylation reaction with 3,1-benzoxazinones.
- Tadalafil (Cialis), a type-V phosphodiesterase (PDE5) inhibitor.
- Isoroquefortine C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique