SMB00311
Shogaol
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
[6]-Shogaol, (6)-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
891,00 €
About This Item
891,00 €
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques