Principaux documents
PHL83911
10-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
[10]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-tetradecen-3-one, 10-Shogaol
5 MG
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.48
Beilstein:
20347696
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(/C=C\CCCCCCCCC)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19(22)15-13-18-14-16-20(23)21(17-18)24-2/h11-12,14,16-17,23H,3-10,13,15H2,1-2H3/b12-11-
Clé InChI
FADFGCOCHHNRHF-VAWYXSNFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2