Principaux documents
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
W252204-SAMPLE-K
50,60 €
250 G
119,00 €
1 KG
260,00 €
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W252204-SAMPLE-K
50,60 €
250 G
119,00 €
1 KG
260,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2522
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Zingiber officinale Roscoe
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D −39°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ginger; citrus; woody; spicy
Catégories apparentées
Description générale
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 30 ppm
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Articles
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.