Principaux documents
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
10 MG
604,00 €
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
604,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.37
Beilstein:
2056098
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
604,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable