SHC014V
MISSION® pLKO.1-puro-UbC-TurboGFP™ Positive Control Transduction Particles
Contains a gene encoding TurboGFP, under the control of the UbC promoter
Synonyme(s) :
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
404,00 €
About This Item
404,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a green fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable