SHC002H
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Transduction Particles, High Titer
Targets no known mammalian genes
Synonyme(s) :
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
2 540,00 €
About This Item
2 540,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
100
200
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s)
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
Composants
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable