SHC012V
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TagRFP™ Positive Control Transduction Particles
Contains a gene encoding TagRFP
Synonyme(s) :
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Technique(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Application
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a red fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable