SAB5702563
Anti-Rad52 Antibody, clone 7H5K0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
RAD52, DNA repair protein RAD52 homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7H5K0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QELIKTLEDNSEKWAVTPDAGDGVVKPSSRADPAQTSDTLALNNQMVTQNRTPHSVCHQKPQAKSGSWDLQTYSADQRTTGNWESHRKSQDMKKRKYDPS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD52(5893)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1