Principaux documents
SAB5701029
Sigma-Aldrich
Anti-LGR5/GPR49 antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.26 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGR5(8549)
Description générale
The protein encoded by this gene is a leucine-rich repeat-containing receptor (LGR) and member of the G protein-coupled, 7-transmembrane receptor (GPCR) superfamily. The encoded protein is a receptor for R-spondins and is involved in the canonical Wnt signaling pathway. This protein plays a role in the formation and maintenance of adult intestinal stem cells during postembryonic development. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human LGR5/GPR49
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable