ZRB2273
Anti-POLQ Antibody, clone 2F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-POLQ Antibody, clone 2F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, DNA polymerase eta, DNA polymerase theta, EC:2.7.7.7
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F5, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 290 kDa
observed mol wt ~200 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... POLQ(10721)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected POLQ in U2OS cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected POLQ in Raji cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POLQ in Human testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POLQ in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound POLQ peptide with a KD of 1.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable