SAB4200468
Anti-JAM-A antibody, Mouse monoclonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD321, Monoclonal Anti-F11 receptor, Monoclonal Anti-F11R, Monoclonal Anti-JAM, Monoclonal Anti-JAM1, Monoclonal Anti-JAMA, Monoclonal Anti-JCAM, Monoclonal Anti-KAT, Monoclonal Anti-PAM-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
J10.4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F11R(50848)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- staining for confocal microscopy
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable