SAB5200010
Monoclonal Anti-DNA/RNA Damage antibody produced in mouse
clone 15A3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-8 hydroxy guanine, Anti-8-OH-dG, Anti-8OHG, Anti-DNA/RNA Damage
491,00 €
About This Item
491,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable