05-636
Anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Clone
JBW301, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyses immunohistochimiques : Un lot représentatif a détecté l′histone H2A.X (pSer139) dans des coupes de tissu pulmonaire de souris RNF 168-WT et RNF 168-SA/SEKI (paraffine). (Xe, X., et coll. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Immunoprécipitation de la chromatine, voir Meier, Andreas, et coll. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) dans l′onglet informations techniques.
Épigénétique et fonction nucléaire
Histones
Qualité
Immunocytochimie : 2 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter l′histone H2A.X phosphorylée dans des cellules HeLa traitées par staurosporine à 0,5 μM pendant 4-6 heures.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Extraits de cellules 293 traitées aux UV, extraits de cellules HeLa traitées aux UV ou tissus de cancer du sein
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.