The specific epitope sequence is not available. This gene is mapped to human chromosome 11q23.2–11q23.3. The immunogen is a phospho-peptide corresponding to Phospho-Histone H2AX (Ser139).
SAB5600038
Anti-Gamma H2AX (phospho-Ser139) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM224, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
H2AX Ser139 p, Histone H2AX (phospho ser139)
501,00 €
About This Item
501,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM224, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AX(3014)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
I pretend to use this antibody with another organism, so I need to know the inmunogenic sequence or epitope.