AB10022
Anti-Histone H2A.X Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of Rat2 acid extract, BALB 3T3/A31 acid extract, and calf thymus histone extract tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected Histone H2A.X in 1X10E6 HeLa cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable