SAB4503957
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (pThr389) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PS6K, Anti-S6K, Anti-S6K-beta-1, Anti-S6K1, Anti-STK14A, Anti-p70 S6KA, Anti-p70(S6K)-alpha, Anti-p70-S6K, Anti-p70-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 59 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr389)
Informations sur le gène
human ... RPS6KB1(6198)
Immunogène
Immunogen Range: 355-404
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable