ABS1849
Anti-phospho-Rsk1 (Thr359/Ser363) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1, Thr359/Ser363 phosphorylated, 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAP kinase-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAPK-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 p
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr359/pSer363 )
Informations sur le gène
human ... RPS6KA1(6195)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1000 dilution from a representative lot detected Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in human cervical cancer tissue, normal kidney, liver, and small intestine tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Preincubation with the immunogen peptide, but not the corresponding non-phosphorylated control peptide, prevented the polyclonal antibody from detecting the target Rsk1 phosphorylation band.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected enhanced Rsk1 Thr359/Ser363 phosphorylation in 10 µg of lysate from EGF-treated A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable