Principaux documents
07-018-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-p70 S6 kinase (Thr389)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ribosomal protein S6 kinase, S6K-beta-1, S6K1, p70S6K1, p70 S6K1, p70-S6K1, p70 S6KA
100 μG
382,00 €
382,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
382,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
382,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr389)
Informations sur le gène
human ... RPS6KB1(6198)
Description générale
La p70 S6 kinase est une protéine cytoplasmique ubiquitaire activée en réponse aux cytokines et à des facteurs de croissance, notamment le facteur de croissance épidermique et le facteur de croissance des fibroblastes. Elle se trouve en aval de la voie mTOR/PI3K et est phosphorylée au niveau de plusieurs résidus : Thr389, Thr229, Thr421, Ser371, Ser404, Ser411, Ser418 et Ser424. Thr389, Ser371 et Ser404 se situent sur le domaine de liaison, tandis que Thr421, Ser411, Ser418 et Ser424 se situent sur le domaine d'auto-inhibition, et Thr229 sur le domaine catalytique. Ces sites peuvent être phosphorylés selon une séquence hiérarchique aboutissant à l'activation de la p70 S6 kinase. La p70 S6 kinase phosphoryle la protéine S6 au niveau de la protéine ribosomique 40S (rpS6) et intervient dans divers processus, notamment la régulation des molécules d'ARNm avec séquences d'oligopyrimidines en région 5'-terminale, la synthèse protéique, la croissance cellulaire, la prolifération et la survie cellulaire. Cette kinase peut être particulièrement active dans le contexte du diabète, du cancer et du vieillissement.
Spécificité
Autres homologies : protéine ribosomique S6 kinase bêta-2 (91 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale de l'AGC-kinase de la protéine ribosomique S6 kinase bêta-1phosphorylée au niveau de Thr389.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant à l'extrémité C-terminale de l'AGC-kinase de la protéine ribosomique humaine S6 kinase bêta-1
phosphorylée au niveau de Thr389.
Épitope : extrémité C-terminale de l'AGC-kinase
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la phospho-p70 S6 kinase (Thr389) avec cet anticorps anti-phospho-p70 S6 kinase (Thr389), dont l'utilisation a été validée en western blotting et dans des tests d'inhibition peptidique.
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Qualité
Produit évalué par western blotting (inhibition peptidique) sur un lysat de cellules MCF7 avec peptide phosphorylé et non phosphorylé.
Analyse par western blotting (inhibition peptidique) : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la p70 S6 kinase phosphorylée au niveau de Thr389 dans 10 µg de lysat de cellules MCF7 et de lysat de cellules MCF7 incubées avec un peptide non phosphorylé.
Description de la cible
env. 70 kDa (observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules MCF7
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Iryna Stryapunina et al.
PLoS genetics, 20(1), e1011145-e1011145 (2024-01-29)
Females from many mosquito species feed on blood to acquire nutrients for egg development. The oogenetic cycle has been characterized in the arboviral vector Aedes aegypti, where after a bloodmeal, the lipid transporter lipophorin (Lp) shuttles lipids from the midgut
Nathan M Belliveau et al.
Nature communications, 14(1), 5770-5770 (2023-09-19)
Neutrophils are the most abundant leukocyte in humans and provide a critical early line of defense as part of our innate immune system. We perform a comprehensive, genome-wide assessment of the molecular factors critical to proliferation, differentiation, and cell migration
Samer Wassim El-Kadi et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) (2018-08-03)
Muscle hypertrophy is limited in low-birth-weight (LBWT) neonates, suggesting a reduction in protein synthesis and increased protein degradation. Sixteen pairs of 1-d old normal-birth-weight (NBWT) and LBWT littermates (n = 16) were euthanized and the longissimus dorsi (LD) was sampled
Ying Chen et al.
Frontiers in physiology, 8, 482-482 (2017-07-27)
Low-birth-weight (LBWT) neonates experience restricted muscle growth in their perinatal life. Our aim was to investigate the mechanisms that contribute to slower skeletal muscle growth of LBWT neonatal pigs. Twenty-four 1-day old male LBWT (816 ± 55 g) and normal-birth-weight
Khaled S Abd-Elrahman et al.
ACS pharmacology & translational science, 3(2), 334-344 (2020-04-17)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disease and is characterized by a progressive cognitive decline in affected individuals. Current therapeutic strategies are limited in their efficacy and some have proven to be even less effective at later disease