F4042
Monoclonal ANTI-FLAG® M5 antibody produced in mouse
clone M5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
482,00 €
About This Item
482,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
all
Concentration
2-5 mg/mL
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 10 μg/mL
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Method of purification - Protein A
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable