SAB4200836
Anti-FAT10 (human specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBD(10537)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable