I7385
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
clone HP-6025, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Human IgG4
340,00 €
About This Item
340,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
HP-6025, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable