SAB4700770
Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
clone E1-2.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Ebna1 Antibody, Ebna1 Antibody - Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E1-2.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Epstein-Barr virus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Epstein-Barr virus ... EBNA-1(3783709)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable