SAB4200183
Anti-SORBS2 antibody,Mouse monoclonal
clone S5C, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-sorbin and SH3 domain containing 2
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S5C, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85 kDa
Espèces réactives
hamster, canine, mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa or NRK or 3T3 total cell extracts.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SORBS2(8470)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable