C5301
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 8 antibody produced in mouse
clone M20, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CARD2, Anti-CK-8, Anti-CK8, Anti-CYK8, Anti-K2C8, Anti-K8, Anti-KO
474,00 €
About This Item
474,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M20, monoclonal
Poids mol.
antigen 52 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
feline, human, rabbit, canine, bovine
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using frozen sections of human or animal tissue
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT8(3856)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
- dot blotting
- protein preparation from bovine epithelial cells
- immunofluorescence[1]
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable