PLA0269
Rabbit anti-HSP60 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
60 kDa chaperonin, CPN60, GroEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, Heat shock protein 60, HuCHA60, P60 lymphocyte protein, SPG13, chaperonin 60, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), heat shock protein 65, mitochondrial matrix protein P1, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_002147.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... HSP60(3329)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
HSP60 is also found to interact with the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3), which is involved in the induction of IFN-β (interferon- β) signaling pathway, a crucial host-protective response.
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Loading controls in western blotting application.