S8701
SFLLR-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
L-Seryl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-Arginine amide trifluoroacetate salt, Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-amide trifluoroacetate salt, Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C30H51N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)13-22(27(43)36-21(25(32)41)11-8-12-35-30(33)34)38-28(44)23(14-18(3)4)39-29(45)24(37-26(42)20(31)16-40)15-19-9-6-5-7-10-19;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,17-18,20-24,40H,8,11-16,31H2,1-4H3,(H2,32,41)(H,36,43)(H,37,42)(H,38,44)(H,39,45)(H4,33,34,35);(H,6,7)/t20-,21-,22-,23-,24-;/m0./s1
Clé InChI
UUNMFWMQJXBTAA-VHIJBDTGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable