T7830
TFLLR-NH2 trifluoroacetate salt
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-Threonyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-leucyl- L-argininamide trifluoroacetate salt, Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Essai
>98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C31H53N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)14-22(27(43)37-21(26(33)42)12-9-13-36-31(34)35)38-28(44)23(15-18(3)4)39-29(45)24(16-20-10-7-6-8-11-20)40-30(46)25(32)19(5)41;3-2(4,5)1(6)7/h6-8,10-11,17-19,21-25,41H,9,12-16,32H2,1-5H3,(H2,33,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,46)(H4,34,35,36);(H,6,7)/t19-,21+,22+,23+,24+,25+;/m1./s1
Clé InChI
QVNWOGSDGQDGHP-MKVNCOEFSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable