S8071
Salvinorin A
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodechydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
ethanol: ~3 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@@H](C[C@H](OC(C)=O)C(=O)[C@]3([H])[C@@]1(C)C[C@H](OC2=O)c4ccoc4)C(=O)OC
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Oprk1(29335)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable