Principaux documents
P-175
Supelco
Psilocybin-D4 solution
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Psilocybin-D4
1 ML
290,00 €
290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H13D4N2O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water)
Format
single component solution
Température de stockage
-65 to -96°C
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C