S5272
Sulfanitran
~85%
Synonyme(s) :
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
~85%
Forme
powder
Couleur
yellow to greenish yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | interferes
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
Clé InChI
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable