R7635
Ronidazole
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-(carbamoyloxymethyl)-5-nitroimidazole
25,10 €
About This Item
25,10 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cn1c(COC(N)=O)ncc1N(=O)=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Clé InChI
PQFRTXSWDXZRRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable