132659
trans-2-Hexen-1-al
98%
Synonyme(s) :
(E)-2-Hexenal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38.3 °C - closed cup