S4449
Seppro® Neutralization Buffer
Synonyme(s) :
Tris (hydroxymethyl) aminomethane buffer
150,00 €
About This Item
150,00 €
Produits recommandés
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter