N6019
Neutralizing Buffer
for Northern and Southern blotting, powder
Synonyme(s) :
Neutralizing Buffer for Blotting Techniques
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
powder
Technique(s)
Southern blotting: suitable
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.