Principaux documents
427211
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
Synonyme(s) :
Lactate Dehydrogenase, Porcine Heart
50 KU
297,00 €
297,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 KU
297,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
297,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
Merck USA index - 14, 5334
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥300 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Impuretés
≤0.01% PK, MK
≤0.03% GPT, GOT
≤0.1% MDH
pl 
4.6
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native lactate dehydrogenase from porcine heart. A tetrameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH of 7.0 and a pI of 4.6. Note: 1KU = 1000 units.
Note: 1 KU = 1000 units
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause the oxidation of one micromole of NADH per minute at 25°C, pH 7.4
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol NADH per min at 25°C, pH 7.4.
Reconstitution
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 24 h at 4°C. Do not freeze solutions.
Autres remarques
Kornberg, A. 1995. Methods Enzymol.1, 441
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1