Merck
Passer à
O0886
Olomoucine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
84,40 €
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
235,00 €
199,75 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
84,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
InChI key
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Olomoucine is a purine derivative which inhibits cyclin-dependent kinases and induces G arrest.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1482SML0868SML1464
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK2(1017), CDK3(1018), CDK4(1019), CDK5(1020), CDK6(1021), CDK7(1022), CDK8(1024), CDK9(1025), CDKN1A(1026), CDKN1B(1027), CDKN1C(1028), CDKN2A(1029), CDKN2B(1030), CDKN2C(1031), CDKN2D(1032), CDKN3(1033)
rat ... Prkca(24680)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olomoucine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe