Principaux documents
569397
Sigma-Aldrich
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥99% (HPLC), solid, protein kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Staurosporine, Streptomyces sp.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H26N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Staurosporine, Streptomyces sp., Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC₅₀ = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively).
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to pale yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@H]([C@@H](C5)NC)OC)C
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
Clé InChI
HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N
Description générale
Inhibiteur compétitif de l'ATP, à large spectre, puissant, perméable aux cellules et réversible, inhibant les protéines kinases. Inhibe la protéine kinase A (CI50 = 7 nM), la CaM kinase (CI50 = 20 nM), la kinase des chaînes légères de la myosine (MLCK) (CI50 = 1,3 nM), la protéine kinase C (CI50 = 700 pM) et la protéine kinase G (CI50 = 8,5 nM). Inhibe également l'agrégation plaquettaire induite par le collagène ou l'ADP, mais n'a aucun effet sur celle induite par la thrombine. Induit l'apoptose des lignées cellulaires de gliome malin humain. Bloque les cellules normales au niveau du point de contrôle G1. Une solution de staurosporine 1 mM (100 µg/214 µl) (réf. 569396) dans du DMSO est également disponible.
Actions biochimiques/physiologiques
CI50 ciblée : 7 nM, 20 nM, 1,3 nM, 700 pM et 8,5 nM avec la protéine kinase A, la CaM kinase, la kinase des chaînes légères de la myosine (MLCK), la protéine kinase C et la protéine kinase G, respectivement
Cible primaire
PKA
Le produit entre en compétition avec l'ATP.
Perméable aux cellules : oui
Réversible : oui
Conditionnement
Produit conditionné sous gaz inerte
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Notes préparatoires
Diluer avec des tampons aqueux immédiatement avant utilisation.
Reconstitution
Après reconstitution, diviser en aliquotes et congeler (à -70 °C). Les solutions mères sont stables jusqu'à 6 mois à -70 °C.
Autres remarques
Couldwell, W.T., et al. 1994. FEBS Lett.345, 43.
Nishimura, H. and Simpson, I.A. 1994. Biochem. J. 302, 271.
Bruno, S., et al. 1992. Cancer Res.52, 470.
Kiss, Z. and Deli, E. 1992. Biochem. J. 288, 853.
Vitale, M.L., et al. 1992. Neuroscience51, 463.
Hoffman, R. and Newland, E.S. 1991. Cancer Chemother. Pharmacol.28, 102.
Oka, S., et al. 1986. Agric. Biol. Chem.50, 2723.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Laura Martínez-Escardó et al.
Cancers, 13(21) (2021-11-14)
Glioblastoma (GBM) is a highly aggressive brain tumor and almost all patients die because of relapses. GBM-derived cells undergo cell death without nuclear fragmentation upon treatment with different apoptotic agents. Nuclear dismantling determines the point-of-no-return in the apoptotic process. DFF40/CAD
Aneese A Jaffa et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 743059-743059 (2021-12-07)
Microglia, the resident phagocytes of the central nervous system and one of the key modulators of the innate immune system, have been shown to play a major role in brain insults. Upon activation in response to neuroinflammation, microglia promote the
Wenjia Xie et al.
Cell death & disease, 14(10), 663-663 (2023-10-11)
An important pathophysiological process of acute kidney injury (AKI) is mitochondrial fragmentation in renal tubular epithelial cells, which leads to cell death. Pyruvate kinase M2 (PKM2) is an active protein with various biological functions that participates in regulating glycolysis and
Alain Pulfer et al.
eLife, 12 (2024-03-18)
Intravital microscopy has revolutionized live-cell imaging by allowing the study of spatial-temporal cell dynamics in living animals. However, the complexity of the data generated by this technology has limited the development of effective computational tools to identify and quantify cell
Zhe-Ping Cai et al.
Heliyon, 7(7), e07503-e07503 (2021-08-18)
We previously demonstrated the antioxidant activity of Coeloglossum viride var. bracteatum extract (CE) in rat cortical neurons and in mice with chemically induced cognitive impairment. In this work, we established a staurosporine (STS)-induced toxicity model to decipher the neuroprotective mechanisms