Principaux documents
SA101
Millipore
Streptavidine
5 mg Streptavidin for ELISA & Western Blotting.
Synonyme(s) :
Protéine de liaison à la biotine, Protéine streptavidine
5 MG
476,00 €
476,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Changer de vue
5 MG
476,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NB.22
476,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La streptavidine est une protéine tétramère de structure globulaire.[1] Elle est isolée à partir de la bactérie Streptomyces avidinii. La streptavidine présente une très grande stabilité thermique et résiste aux pH extrêmes, aux solvants organiques, au dénaturants, aux détergents et à la dégradation enzymatique.[2]
Application
La streptavidine a été employée pour saturer des bicouches lipidiques supportées (SLB) durant leur préparation.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
La streptavidine est couramment employée comme agent de liaison en biotechnologie, car elle forme une liaison particulièrement stable en conditions biologiques bien préservées.[1] Elle présente une grande affinité de liaison pour la biotine.[2] Cet aspect de la streptavidine en fait un outil extrêmement efficace et polyvalent pour le développement de nouvelles sondes. Le système streptavidine-biotine est aussi utilisé dans diverses applications chimiques et biologiques telles que la détection, le marquage et l'administration de médicaments.[4]
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bioengineered approaches for site orientation of peptide-based ligands of nanomaterials
Biomedical Aspects of Botulism, 139-169 (2018)
Xiao-Yun Lu et al.
Progress in molecular biology and translational science, 104, 299-323 (2011-11-19)
Over the past few decades, interest in designing and developing polymeric nanoparticles has undergone considerable explosion. Indeed, these nanoparticulated polymer-based systems provide potential solution to improve therapeutic efficacy and diagnosis sensitivity. In this chapter, general properties, production, and characterization of
Roxanne Glazier et al.
Nature communications, 10(1), 4507-4507 (2019-10-20)
Podosomes are ubiquitous cellular structures important to diverse processes including cell invasion, migration, bone resorption, and immune surveillance. Structurally, podosomes consist of a protrusive actin core surrounded by adhesion proteins. Although podosome protrusion forces have been quantified, the magnitude, spatial
Christopher M Dundas et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(21), 9343-9353 (2013-09-24)
Streptavidin and its homologs (together referred to as streptavidin) are widely used in molecular science owing to their highly selective and stable interaction with biotin. Other factors also contribute to the popularity of the streptavidin-biotin system, including the stability of
Questions
  1. How should I store SA101, Streptavidin after reconstitution?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 6 months at 4°C and for up to 2 years at -20°C.