S2890
Streptavidin−Alkaline Phosphatase from Streptomyces avidinii
lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein
Synonyme(s) :
Streptavidin-AP, Streptavidin−AP from Streptomyces avidinii
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥700 DEA units/mg protein
Composition
Protein, ≥40% biuret
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)