Principaux documents
RDD017
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Synonyme(s) :
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
500 G
124,00 €
1 KG
215,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
124,00 €
1 KG
215,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.24
Beilstein:
1716295
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri
Essai
99.4-100.6%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
Résidus de calcination
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
Densité
1.46 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.