Principaux documents
R7750
Sigma-Aldrich
D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
D-Ribofuranose 5-phosphate disodium salt
250 MG
144,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
144,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9Na2O8P · xH2O
Poids moléculaire :
274.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
4774244
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 15.0-17.0% (dry basis)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.H2O/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;;;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4-,5?;;;/m1.../s1
Clé InChI
HKCYZJCJVGKHNA-IREXRYMASA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Ribose-5-phosphate is an intermediate of the oxidative branch of the Pentose Phosphate Pathway(PPP) and an end product of the nonoxidative branch of the PPP. Ribose-5-phosphate is used in the synthesis of nucleotides and nucleic acids.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Hui Hong et al.
Cell chemical biology, 26(4), 493-501 (2019-02-05)
Malayamycin A is an unusual bicyclic C-nucleoside, with interesting antiviral, antifungal, and anticancer bioactivity. We report here the discovery and characterization of the biosynthetic pathway to malayamycin by using genome mining of near-identical clusters both from the known producer Streptomyces
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation