R7644
Transcript RNA Markers 0.28-6.6 kb
for RNA electrophoresis
Synonyme(s) :
0.28-6.6 kb Transcript RNA Markers, Transcript RNA markers for RNA electrophoresis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
25 uses
Adéquation
suitable for electrophoresis (RNA)
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.