Principaux documents
EC222
Sigma-Aldrich
GenElute-E RNA Gel Loading Buffer
greener alternative
Synonyme(s) :
RNA Gel Loading Buffer
1 EACH
168,00 €
5 EACH
651,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
168,00 €
5 EACH
651,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105600
Nomenclature NACRES :
NA.52
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
Intended use (For stabilization of RNA samples for RNA gel electrophoresis)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For stabilization of RNA for RNA gel electrophoresis. The reagent comes ready-to-use as a 2x concentrated solution. The reagent contains glycerol for easy loading and bromo-phenol blue for visualization of the electrophoresis migration. Per 500 μL of reagent, 100 RNA samples can be analyzed (if used at 10 μL per well).
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is aligned with "Waste prevention" and "Designing safer chemicals". Click here for more information.
Stockage et stabilité
Use within 12 months of receipt.
Autres remarques
We believe that green chemistry will contribute to a better tomorrow. With a growing portfolio of greener alternatives, there are now more choices to reduce the ecological impact of your research while still delivering quality and efficacy so your results are not compromised. GenElute-E kits adhere to the principles of SMASH Packaging, our global initiative to improve the sustainability through the reduction of packaging materials, the increased use of sustainable alternatives, and improved recyclability. Packaging is FCS-marked for sustainable forestry practices and produced from greater than 70% recycled content.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :