R7150
Ro 25-6981 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(αR)-(4-Hydroxyphenyl)-(βS)-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Roche
Chaîne SMILES
O.Cl.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.ClH.H2O/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;;/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1H;1H2/t17-,22+;;/m0../s1
Clé InChI
FEINQVNMUYISNW-HVDCVHHPSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
Application
- as NR2B antagonist for microinjecting rats to study the contribution of NR2B- and NR2A-containing N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) to the formation of trace and contextual memory in prefrontal cortex (PL)
- as NR2B antagonist to study the effect of the protein expression of hypoxic-ischemic injury NMDAR subunits 2A and 2B in the SVZ of neonatal rats
- to induce deleterious effects upon memory consolidation and long-term potentiation (LTP) generation in the hippocampus
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience