SML0495
Ro 25-6981 maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Piperidinepropanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, ( αR,βS)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), [R-(R*,S*)]-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +15 to +22°, c = 1 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.C4H4O4/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-,22+;/m0./s1
Clé InChI
FYJZEHCQSUBZDY-SEELMCCHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience