Principaux documents
55714
Millipore
Ribonucleic Acid, Yeast
Synonyme(s) :
Ribonucleic Acid, Yeast
250 MG
292,00 €
1 G
999,00 €
292,00 €
Date d'expédition estimée le21 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
292,00 €
1 G
999,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.51
292,00 €
Date d'expédition estimée le21 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
soluble (1N NaOH (5%))
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Polynucleotide involved in protein synthesis. Found in both the nucleus and the cytoplasm of cells.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Holley, R.W., et al. 1961. J. Biol. Chem.236, 200.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1