Principaux documents
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
6-Désoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
100 MG
61,40 €
61,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
61,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
3912643
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.24
61,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
9.0-11.0% waer
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3