Principaux documents
R3404
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
95%, Used for histology tissue preparation
Synonyme(s) :
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le produit R3404 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.1-27.7 % (lit.)
Concentration
95%
Couleur
colorless
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.786-0.818 g/L
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reagent Alcohol is denatured ethanol. It is widely used in histology and cytology for tissue processing.[1]
Application
Reagent Alcohol has been used for dehydrating tissue samples before embedding in histology.[2]
Composants
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 85% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains 5% water.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Evaluating Iron Flux in the Brain
Wong BX, et al.
Metals, 161-193 (2017)
Ada T Feldman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1180, 31-43 (2014-07-13)
The hematoxylin and eosin (H&E) stained tissue section is the cornerstone of anatomical pathology diagnosis. The H&E procedure stains the nucleus and cytoplasm contrasting colors to readily differentiate cellular components. However, staining results are dependent on proper specimen processing, which
Sonia Soloneski et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 834-844 (2015-03-31)
In vitro effects of the carbamates pirimicarb and zineb and their formulations Aficida® (50% pirimicarb) and Azzurro® (70% zineb), respectively, were evaluated in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Whereas the cytokinesis-blocked micronucleus cytome assay was employed to test for genotoxicity
U Allenstein et al.
Soft matter, 11(25), 5053-5059 (2015-06-02)
Cells require adhesion to survive, proliferate and migrate, as well as for wound healing and many other functions. The strength of contractile cell forces on an underlying surface is a highly relevant quantity to measure the affinity of cells to
Nicholas J Niemuth et al.
Chemosphere, 135, 38-45 (2015-04-22)
The occurrence of intersex fish, where male reproductive tissues show evidence of feminization, have been found in freshwater systems around the world, indicating the potential for significant endocrine disruption across species in the ecosystem. Estrogens from birth control medications in