A6355
3-(2-Aminoethyl)-5-((4-ethoxyphenyl)methylene)-2,4-thiazolidinedione hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Erk Inhibitor
127,00 €
About This Item
127,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: ≥4 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C=C2SC(=O)N(CCN)C2=O
InChI
1S/C14H16N2O3S.ClH/c1-2-19-11-5-3-10(4-6-11)9-12-13(17)16(8-7-15)14(18)20-12;/h3-6,9H,2,7-8,15H2,1H3;1H/b12-9+;
Clé InChI
PQVLWVGMXJPJLG-NBYYMMLRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.